Kolorimetrische Schnellteste, Chlordioxid, VISOCOLOR® ECO
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Kolorimetrische Bestimmung von Chlordioxid in Trinkwasser, Wasserreservoirs und Desinfektionslösungen, mittels DPD-Methode.
- Mobil
- Umweltfreundlich
- Einfache Handhabung
- Anwendungsorientierte Messbereiche
Chlordioxid besitzt eine wesentlich höhere Oxidationskraft als Chlor. Daher kann es sogar spezielle Bakterien, Sporen und Viren abtöten, gegen die Chlor nicht mehr ausreichend wirksam ist. Da die Wirkung von Chlordioxid zudem unabhängig vom pH-Wert des Wassers ist, sorgt es für biofilm-freie Systeme. Bei Verwendung von Chlor können sich unerwünschte bzw. toxische Trihalogenmethane (THMs) bilden, die unter Verdacht stehen krebserregend zu sein, während die Bildung von THMs bei der Verwendung von Chlordioxid vermieden wird. Im Gegensatz zu Chlor reagiert Chlordioxid nicht mit Ammonium und Ammoniumverbindungen zu Chloraminen, die die Wasserdesinfektion beeinträchtigen. Gleichermaßen werden stark riechende Chlorphenole, die bei der Chlorierung von Wasser entstehen, mit Chlordixoid vermieden. Deshalb wird Chlordioxid immer mehr als universelles Desinfektionsmittel verwendet und ersetzt Chlor insbesondere in der Trinkwasser- und Schwimmbadwasseraufbereitung.