Chloramphenicol USP
Lieferant: G Bioscienes
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
RC-168
RC-167
GENORC-168EA
120
EUR
GENORC-168
GENORC-167
Chloramphenicol USP
Chloramphenicol
Tested against both sensitive and resistant cells.
Formel:
Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂ Molekulargewicht: 323.13 g/mol Siedepunkt: 645 Schmelzpunkt: 150 |
MDL Number:
MFCD00078159 CAS-Nummer: 56-75-7 Merck Index: 13,02087 |