Analysensiebe, 100×40 mm
Lieferant: Retsch GmbH
60.306.001000 60.306.000075 60.306.000100 60.306.000180 60.306.000280 60.306.000400
RETS60.306.001000EA 165 EUR
RETS60.306.001000 RETS60.306.000075 RETS60.306.000100 RETS60.306.000180 RETS60.306.000280 RETS60.306.000400
Analysensiebe, 100×40 mm
Siebe Analysensiebe
Die Siebe aus Edelstahl 304 haben eine individuelle Laser-Gravur mit eindeutiger Kennzeichnung für vollständige Rückverfolgbarkeit. Sie sind mit den Produkten von Retsch kompatibel und lassen sich auch mit anderen Sieben problemlos kombinieren.
  • Siebrahmen „aus einem Guss“ gefertigt und ohne Hohlräume, die Kreuzkontaminationen verursachen könnten
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung
  • Maximale Stabilität und optimale Dichtigkeit des Siebturms, 15% leichter als traditionelle Siebe
Spezielle Bescheinigungen auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.
Weitere Maschenweiten auf Anfrage erhältlich.
Zertifizierungen: ISO 3310-1:2001-09. Abnahmeprüfzeugnis gemäß EN10204 3.1.B