Kolorimetrische Schnellteste, kupfer, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
- Mobil
- Umweltfreundlich
- Einfache Handhabung
- Anwendungsorientierte Messbereiche
Kupfer(II) kann im Wasser sowohl in gelöster als auch in ungelöster Form vorliegen. Kupfer(I)-Verbindungen sowie ungelöste Kupfer(II)-Verbindungen werden nicht erfasst und müssen vor der Bestimmung mit konzentrierter Salpetersäure aufgeschlossen werden.