Titrimetrische und kolorimetrische Schnellteste, sauerstoff, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
- Mobil
- Umweltfreundlich
- Einfache Handhabung
- Anwendungsorientierte Messbereiche
Die Löslichkeit von Sauerstoff in Wasser ist abhängig von der Temperatur, vom Druck und von Wasserinhaltsstoffen. Der Sauerstoffgehalt des Wassers bei der Probenahme wird oft als prozentualer Anteil des möglichen erreichbaren Sättigungswertes angegeben.
Bestellinformation: Bitte beachten Sie: Wenn Sie das Testkit 931088 zum ersten Mal bestellen, benötigen Sie auch eine Sauerstoff-Probeflasche, REF 915 498.