Kolorimetrische Schnellteste, chlorid, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
915004 915204 931018 931218
MANA915004EA 77.9 EUR
MANA915004 MANA915204 MANA931018 MANA931218
Kolorimetrische Schnellteste, chlorid, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Chloridionen kommen in allen natürlichen Wässern vor. Ihre Konzentration ist von den geologischen und örtlichen Verhältnissen abhängig. Im Abwasser und in verschmutzten Flussläufen kann die Chloridkonzentration sehr hohe Werte erreichen.