Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Matthew TPU Mid
Lieferant: ELTEN
7676101/40 7676101/41 7676101/42 7676101/43 7676101/44 7676101/45 7676101/46 7676101/47 7676101/48 7676102/40 7676102/41 7676102/42 7676102/43 7676102/44 7676102/45 7676102/46 7676102/47 7676102/48 7676103/40 7676103/41 7676103/42 7676103/43 7676103/44 7676103/45 7676103/46 7676103/47 7676103/48 1767601/36 1767601/37 1767601/38 1767601/39 1767602/36 1767602/37 1767602/38 1767602/39 1767603/36 1767603/37 1767603/38 1767603/39
ELTN7676101/40EA 91.9 EUR
ELTN7676101/40 ELTN7676101/41 ELTN7676101/42 ELTN7676101/43 ELTN7676101/44 ELTN7676101/45 ELTN7676101/46 ELTN7676101/47 ELTN7676101/48 ELTN7676102/40 ELTN7676102/41 ELTN7676102/42 ELTN7676102/43 ELTN7676102/44 ELTN7676102/45 ELTN7676102/46 ELTN7676102/47 ELTN7676102/48 ELTN7676103/40 ELTN7676103/41 ELTN7676103/42 ELTN7676103/43 ELTN7676103/44 ELTN7676103/45 ELTN7676103/46 ELTN7676103/47 ELTN7676103/48 ELTN1767601/36 ELTN1767601/37 ELTN1767601/38 ELTN1767601/39 ELTN1767602/36 ELTN1767602/37 ELTN1767602/38 ELTN1767602/39 ELTN1767603/36 ELTN1767603/37 ELTN1767603/38 ELTN1767603/39
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Matthew TPU Mid
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, Reflexmaterial, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer rutschhemmenden Zweischichten-TPU/PU-Laufsohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, Form B