ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Matthew TPU Low
Lieferant: ELTEN
7276101/40 7276101/41 7276101/42 7276101/43 7276101/44 7276101/45 7276101/46 7276101/47 7276101/48 7276102/40 7276102/41 7276102/42 7276102/43 7276102/44 7276102/45 7276102/46 7276102/47 7276102/48 7276103/40 7276103/41 7276103/42 7276103/43 7276103/44 7276103/45 7276103/46 7276103/47 7276103/48 1727601/36 1727601/37 1727601/38 1727601/39 1727602/36 1727602/37 1727602/38 1727602/39 1727603/36 1727603/37 1727603/38 1727603/39
ELTN7276101/40EA 87.9 EUR
ELTN7276101/40 ELTN7276101/41 ELTN7276101/42 ELTN7276101/43 ELTN7276101/44 ELTN7276101/45 ELTN7276101/46 ELTN7276101/47 ELTN7276101/48 ELTN7276102/40 ELTN7276102/41 ELTN7276102/42 ELTN7276102/43 ELTN7276102/44 ELTN7276102/45 ELTN7276102/46 ELTN7276102/47 ELTN7276102/48 ELTN7276103/40 ELTN7276103/41 ELTN7276103/42 ELTN7276103/43 ELTN7276103/44 ELTN7276103/45 ELTN7276103/46 ELTN7276103/47 ELTN7276103/48 ELTN1727601/36 ELTN1727601/37 ELTN1727601/38 ELTN1727601/39 ELTN1727602/36 ELTN1727602/37 ELTN1727602/38 ELTN1727602/39 ELTN1727603/36 ELTN1727603/37 ELTN1727603/38 ELTN1727603/39
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Matthew TPU Low
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, Reflexmaterial, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer rutschhemmenden Zweischichten-TPU/PU-Laufsohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, Form A