ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Matthew Mid
Lieferant: ELTEN
7677101/40 7677101/41 7677101/42 7677101/43 7677101/44 7677101/45 7677101/46 7677101/47 7677101/48 7677102/40 7677102/41 7677102/42 7677102/43 7677102/44 7677102/45 7677102/46 7677102/47 7677102/48 7677103/40 7677103/41 7677103/42 7677103/43 7677103/44 7677103/45 7677103/46 7677103/47 7677103/48
ELTN7677101/40EA 88.9 EUR
ELTN7677101/40 ELTN7677101/41 ELTN7677101/42 ELTN7677101/43 ELTN7677101/44 ELTN7677101/45 ELTN7677101/46 ELTN7677101/47 ELTN7677101/48 ELTN7677102/40 ELTN7677102/41 ELTN7677102/42 ELTN7677102/43 ELTN7677102/44 ELTN7677102/45 ELTN7677102/46 ELTN7677102/47 ELTN7677102/48 ELTN7677103/40 ELTN7677103/41 ELTN7677103/42 ELTN7677103/43 ELTN7677103/44 ELTN7677103/45 ELTN7677103/46 ELTN7677103/47 ELTN7677103/48
ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Matthew Mid
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, Reflexmaterial, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer Zweischichten-PU/PU-Laufsohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, Form B