Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Anthony Mid
Lieferant: ELTEN
7675101/40 7675101/41 7675101/42 7675101/43 7675101/44 7675101/45 7675101/46 7675101/47 7675101/48 7675102/40 7675102/41 7675102/42 7675102/43 7675102/44 7675102/45 7675102/46 7675102/47 7675102/48 7675103/40 7675103/41 7675103/42 7675103/43 7675103/44 7675103/45 7675103/46 7675103/47 7675103/48
ELTN7675101/40EA 94.9 EUR
ELTN7675101/40 ELTN7675101/41 ELTN7675101/42 ELTN7675101/43 ELTN7675101/44 ELTN7675101/45 ELTN7675101/46 ELTN7675101/47 ELTN7675101/48 ELTN7675102/40 ELTN7675102/41 ELTN7675102/42 ELTN7675102/43 ELTN7675102/44 ELTN7675102/45 ELTN7675102/46 ELTN7675102/47 ELTN7675102/48 ELTN7675103/40 ELTN7675103/41 ELTN7675103/42 ELTN7675103/43 ELTN7675103/44 ELTN7675103/45 ELTN7675103/46 ELTN7675103/47 ELTN7675103/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Anthony Mid
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, sportliche und leichte ESD-Sicherheitsstiefel aus Mikrofaser, mit gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Bereichen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC, Form B