Zinn(II)chlorid Dihydrat 98% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Stannous chloride dihydrate
243523-2.5KG 243523-12KG
243523-2.5KGEA 885.75 EUR
243523-2.5KG 243523-12KG
Zinn(II)chlorid Dihydrat 98% ACS, Fluka™
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 37-38 °C
Dichte: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 103.0 %
Solubility in HCl complying
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %