Natriumsulfat, wasserfrei ≥99,0%, körnig ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
239313-1KG
239313-2.5KG
239313-500G
239313-5KG
239313-12KG
239313-1KGEA
49.55
EUR
239313-1KG
239313-2.5KG
239313-500G
239313-5KG
239313-12KG
Natriumsulfat, wasserfrei ≥99,0%, körnig ACS, Fluka™
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Molekulargewicht: 142.04 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 884 °C Dichte: 2.68 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Loss on ignition (800°C) | Max. 0.5 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.2 - 9.2 |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 5 ppm |
Grain Size 10 - 60 Mesh | Min. 85 % |