Cäsiumchlorid, wasserfrei ≥99,9%, Reagenzqualität, frei fließend, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Cesium Chloride
746487-1KG
746487-500G
746487-1KGEA
1194.72
EUR
746487-1KG
746487-500G
Cäsiumchlorid, wasserfrei ≥99,9%, Reagenzqualität, frei fließend, Fluka™
Cesium chloride
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
CsCl Molekulargewicht: 168.36 g/mol Siedepunkt: 1303 Schmelzpunkt: 642 °C Dichte: 3.98 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS-Nummer: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 13,02021 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99 - 101 % |
Metal trace analysis (ICP) | Max. 1500 ppm |