ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Impulse EA blau Mid, S2
Lieferant: ELTEN
7672603/41 7672603/42 7672601/40 7672601/41 7672601/42 7672601/43 7672601/44 7672601/45 7672601/46 7672601/47 7672601/48 7672602/40 7672602/41 7672602/42 7672602/43 7672602/44 7672602/45 7672602/46 7672602/47 7672602/48 7672603/40 7672603/43 7672603/44 7672603/45 7672603/46 7672603/47 7672603/48
ELTN7672603/41EA 91.9 EUR
ELTN7672603/41 ELTN7672603/42 ELTN7672601/40 ELTN7672601/41 ELTN7672601/42 ELTN7672601/43 ELTN7672601/44 ELTN7672601/45 ELTN7672601/46 ELTN7672601/47 ELTN7672601/48 ELTN7672602/40 ELTN7672602/41 ELTN7672602/42 ELTN7672602/43 ELTN7672602/44 ELTN7672602/45 ELTN7672602/46 ELTN7672602/47 ELTN7672602/48 ELTN7672603/40 ELTN7672603/43 ELTN7672603/44 ELTN7672603/45 ELTN7672603/46 ELTN7672603/47 ELTN7672603/48
ESD-Sicherheits-Stiefeletten, Schnürsystem, Impulse EA blau Mid, S2
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, sportliche und leichte ESD-Sicherheitsstiefel aus Mikrofaser und Reflexmaterial, mit einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer rutschhemmenden Dual-Density TPU/PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige, semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Abriebfester Spitzenschutz
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Schwarz/schwarz
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC, Form B