ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Mason Pro Low
Lieferant: ELTEN
7281101/45 7281101/46 7281101/40 7281101/41 7281101/42 7281101/43 7281101/44 7281103/40 7281103/41 7281103/42 7281103/43 7281103/44 7281103/45 7281103/46 7281103/47 7281103/48 7281101/47 7281101/48 7281102/40 7281102/41 7281102/42 7281102/43 7281102/44 7281102/45 7281102/46 7281102/47 7281102/48
ELTN7281101/45EA 74.9 EUR
ELTN7281101/45 ELTN7281101/46 ELTN7281101/40 ELTN7281101/41 ELTN7281101/42 ELTN7281101/43 ELTN7281101/44 ELTN7281103/40 ELTN7281103/41 ELTN7281103/42 ELTN7281103/43 ELTN7281103/44 ELTN7281103/45 ELTN7281103/46 ELTN7281103/47 ELTN7281103/48 ELTN7281101/47 ELTN7281101/48 ELTN7281102/40 ELTN7281102/41 ELTN7281102/42 ELTN7281102/43 ELTN7281102/44 ELTN7281102/45 ELTN7281102/46 ELTN7281102/47 ELTN7281102/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Mason Pro Low
Schuhe und Stiefel
Leichte und bequeme ESD-Sicherheitsschuhe mit Rindleder-Obermaterial, GORE-TEX® -Innenfutter, Reflexmaterial, geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweischichten-PU-PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • TPU-Überkappe
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/grau.
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, Form A