Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Mason Pro Mid
Lieferant: ELTEN
7681102/44 7681102/45 7681102/46 7681102/47 7681102/48 7681103/40 7681103/41 7681103/42 7681103/43 7681103/44 7681103/45 7681103/46 7681103/47 7681103/48 7681101/40 7681101/41 7681101/42 7681101/43 7681101/44 7681101/45 7681101/46 7681101/47 7681101/48 7681102/40 7681102/41 7681102/42 7681102/43
ELTN7681102/44EA 79.9 EUR
ELTN7681102/44 ELTN7681102/45 ELTN7681102/46 ELTN7681102/47 ELTN7681102/48 ELTN7681103/40 ELTN7681103/41 ELTN7681103/42 ELTN7681103/43 ELTN7681103/44 ELTN7681103/45 ELTN7681103/46 ELTN7681103/47 ELTN7681103/48 ELTN7681101/40 ELTN7681101/41 ELTN7681101/42 ELTN7681101/43 ELTN7681101/44 ELTN7681101/45 ELTN7681101/46 ELTN7681101/47 ELTN7681101/48 ELTN7681102/40 ELTN7681102/41 ELTN7681102/42 ELTN7681102/43
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Mason Pro Mid
Schuhe und Stiefel
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel aus robustem Rindleder mit Textilfutter, Reflexmaterial, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer Zweischichten-PU/PU-Laufsohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Semi-orthopädische ESD-Einlegesohle
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • TPU-Überkappe
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, form B