Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, DANIEL Pro Mid
Lieferant: ELTEN
7679101/40 7679101/41 7679101/42 7679101/43 7679101/44 7679101/45 7679101/46 7679101/47 7679101/48 7679102/40 7679102/41 7679102/42 7679102/43 7679102/44 7679102/45 7679102/46 7679102/47 7679102/48 7679103/40 7679103/41 7679103/42 7679103/43 7679103/44 7679103/45 7679103/46 7679103/47 7679103/48
ELTN7679101/40EA 94.9 EUR
ELTN7679101/40 ELTN7679101/41 ELTN7679101/42 ELTN7679101/43 ELTN7679101/44 ELTN7679101/45 ELTN7679101/46 ELTN7679101/47 ELTN7679101/48 ELTN7679102/40 ELTN7679102/41 ELTN7679102/42 ELTN7679102/43 ELTN7679102/44 ELTN7679102/45 ELTN7679102/46 ELTN7679102/47 ELTN7679102/48 ELTN7679103/40 ELTN7679103/41 ELTN7679103/42 ELTN7679103/43 ELTN7679103/44 ELTN7679103/45 ELTN7679103/46 ELTN7679103/47 ELTN7679103/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, DANIEL Pro Mid
Schuhe und Stiefel
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel mit Obermaterial aus hydrophobiertem Nubukleder, Textilfutter, Reflexmaterial, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche, TPU-Überkappe und einer Zweischichten-PU/PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, Form B