Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Mason Pro GTX Mid
Lieferant: ELTEN
7683101/40 7683101/41 7683101/42 7683101/43 7683101/44 7683101/45 7683101/46 7683101/47 7683101/48 7683102/40 7683102/41 7683102/42 7683102/43 7683102/44 7683102/45 7683102/46 7683102/47 7683102/48 7683103/40 7683103/41 7683103/42 7683103/43 7683103/44 7683103/45 7683103/46 7683103/47 7683103/48
ELTN7683101/40EA 124.9 EUR
ELTN7683101/40 ELTN7683101/41 ELTN7683101/42 ELTN7683101/43 ELTN7683101/44 ELTN7683101/45 ELTN7683101/46 ELTN7683101/47 ELTN7683101/48 ELTN7683102/40 ELTN7683102/41 ELTN7683102/42 ELTN7683102/43 ELTN7683102/44 ELTN7683102/45 ELTN7683102/46 ELTN7683102/47 ELTN7683102/48 ELTN7683103/40 ELTN7683103/41 ELTN7683103/42 ELTN7683103/43 ELTN7683103/44 ELTN7683103/45 ELTN7683103/46 ELTN7683103/47 ELTN7683103/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Mason Pro GTX Mid
Schuhe und Stiefel
Leichte und bequeme ESD-Sicherheitsstiefel mit Rindleder-Obermaterial, GORE-TEX® -Innenfutter, Reflexmaterial, geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweischichten-PU-PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives GORE-TEX®-Textilfutter, wasserdicht
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • TPU-Überkappe
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/blau
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1(ESD); DGUV 112-191 (BGR 191); EN ISO 20345; S3 SRC, Form B