ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Mason Pro GTX Low
Lieferant: ELTEN
7283101/40 7283101/41 7283101/42 7283101/43 7283101/44 7283101/45 7283101/46 7283101/47 7283101/48 7283102/40 7283102/41 7283102/42 7283102/43 7283102/44 7283102/45 7283102/46 7283102/47 7283102/48 7283103/40 7283103/41 7283103/42 7283103/43 7283103/44 7283103/45 7283103/46 7283103/47 7283103/48
ELTN7283101/40EA 113.9 EUR
ELTN7283101/40 ELTN7283101/41 ELTN7283101/42 ELTN7283101/43 ELTN7283101/44 ELTN7283101/45 ELTN7283101/46 ELTN7283101/47 ELTN7283101/48 ELTN7283102/40 ELTN7283102/41 ELTN7283102/42 ELTN7283102/43 ELTN7283102/44 ELTN7283102/45 ELTN7283102/46 ELTN7283102/47 ELTN7283102/48 ELTN7283103/40 ELTN7283103/41 ELTN7283103/42 ELTN7283103/43 ELTN7283103/44 ELTN7283103/45 ELTN7283103/46 ELTN7283103/47 ELTN7283103/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Mason Pro GTX Low
Schuhe und Stiefel
Leichte und bequeme ESD-Sicherheitsschuhe mit Rindleder-Obermaterial, GORE-TEX® -Innenfutter, Reflexmaterial, geschlossener, gepolsterter Lasche und Zweischichten-PU-PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives GORE-TEX®-Textilfutter, wasserdicht
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • TPU-Überkappe
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/blau
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1(ESD); DGUV 112-191 (BGR 191); EN ISO 20345; S3 SRC, Form B