ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmaxx, Impulse XXT Low
Lieferant: ELTEN
729755/36 729755/37 729755/38 729755/39 729755/40 729755/41 729755/42 729755/43 729755/44 729755/45 729755/46 729755/47 729755/48
ELTN729755/36EA 88.9 EUR
ELTN729755/36 ELTN729755/37 ELTN729755/38 ELTN729755/39 ELTN729755/40 ELTN729755/41 ELTN729755/42 ELTN729755/43 ELTN729755/44 ELTN729755/45 ELTN729755/46 ELTN729755/47 ELTN729755/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmaxx, Impulse XXT Low
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie, superleichte ESD-Sicherheitsschuhe mit Mikrofaser-Obermaterial, Reflexmaterial, gepolsterter Lasche und Zweischichten-PU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport, Bau etc.
Farbe: Schwarz/blau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345; S1, SRC, Form A