ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmaxx, Travis low
Lieferant: ELTEN
729820/37 729820/38 729820/39 729820/40 729820/41 729820/42 729820/43 729820/44 729820/45 729820/46 729820/47 729820/48 729820/36
ELTN729820/37EA 92.9 EUR
ELTN729820/37 ELTN729820/38 ELTN729820/39 ELTN729820/40 ELTN729820/41 ELTN729820/42 ELTN729820/43 ELTN729820/44 ELTN729820/45 ELTN729820/46 ELTN729820/47 ELTN729820/48 ELTN729820/36
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmaxx, Travis low
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und PU/PU-Laufsohle WELLMAXX TRAINERS.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Anatomisch geformtes Fußbett für optimale Unterstützung und Stabilität
  • Reflexmaterial erhöht die Sicherheit
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Feuchtigkeit zu erwarten ist.
Farbe: Grau/rot
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S2, SRC, Form A