ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Officer XXB Low
Lieferant: ELTEN
72302/47 72302/40 72302/41 72302/42 72302/43 72302/44 72302/45 72302/46 72302/48
ELTN72302/47EA 102.9 EUR
ELTN72302/47 ELTN72302/40 ELTN72302/41 ELTN72302/42 ELTN72302/43 ELTN72302/44 ELTN72302/45 ELTN72302/46 ELTN72302/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Officer XXB Low
Schuhe und Stiefel
Metallfreie ESD-Sicherheitsschuhe im Business-Design aus Rindleder, mit gepolsterter Lasche und Mono-Density-PU-Sohle (Wellmaxx Business).
  • Lederfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle (Sportive ESD), grau
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC, Form A