Teststreifen für die Dialyse, DiaQuant®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Die DiaQuant® Produktlinie ist speziell für die Dialyse entwickelt worden, um Zulauf- bzw. Ausspülwasser zu testen und um vorgeschriebene Konzentrationen von Desinfektionsmitteln, z.B. bei der Aufbewahrung von Dialysatoren, abzusichern. Alle Teste sind einfach und sicher, erfordern kein Mixen von Chemikalien und verursachen keinerlei Verschmutzungen. Die bewährte Technologie gewährleistet zuverlässige und genaue Testergebnisse und sorgt somit für sichere Rahmenbedingungen für Ihre Patienten.
- Ergebnisse innerhalb von Sekunden: Einfach eintauchen, warten und anhand der mehrstufigen Farbskala ablesen
- Unmittelbar gebrauchsfertig: Für die Analyse wird kein weiteres Zubehör benötigt
- Sichere Ergebnisse: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
In der Dialyse sind verlässliche Qualitäts- und Wasserkontrollen für die Sicherheit der Patienten unabdingbar. Genaue und schnelle Tests sind außerdem wichtig, um den effizienten und reibungslosen Betrieb eines Dialysezentrums zu gewährleisten.