Geldokumentationssystem, G:BOX Mini
Lieferant: Syngene (a division of the Synoptics group)
GBOX-MINI-6-E GBOX-MINI-9-E
SYNOGBOX-MINI-6-EEA 24370 EUR
SYNOGBOX-MINI-6-E SYNOGBOX-MINI-9-E
Geldokumentationssystem, G:BOX Mini
Photodokumentations-Systeme
Das G:BOX mini ist ein kompaktes Multi-Applikations-Bildgebungssystem für die präzise Abbildung von Mini- und Midi-Fluoreszenz- und Vis-Gelen, Multiplex-Fluoreszenz-Western-Blots, färbungsfreien Gelen und Chemilumineszenz-Blots.
  • Kleine Stellfläche lässt viel Platz auf dem Labortisch übrig
  • Möglichkeit zur färbungsfreien Bildgebung, um Bilder von farbstofffreien Acrylamidgelen und vielen mehr aufzunehmen
  • Kamera mit hoher Quanteneffizienz (QE) zur Detektion von Pikogramm- oder Femtogramm-Mengen
  • Luxury-Objektiv (F/0,95 motorisiert) mit Datenfeedback nimmt Bilder in höchster Qualität auf
  • Automatischer, motorisierter Tisch mit Auto-Fokus für reelle optische Bilder
  • Dank der Weiß-, UV- und Blaulicht-Optionen können alle Gel- und Blot-Typen in einem System abgebildet werden
  • Clever gestaltete Bildschirmhaltungs-Option für die einfache und sichere Befestigung eines Monitors
G:BOX mini bietet die Möglichkeit, nicht nur weiße LEDs, sondern auch mehrfarbige, blaue, grüne, rote und Intrarot-LEDS hoher Intensität zu nutzen, die bis zu 200-mal heller sind als Standard-LEDs. So erhält der Anwender schnellere Aufnahmen und brillante Multiplex-Fluoreszenz-Bilder. RGB- and IR HI-LED-Lichtoptionen für die schnelle Quantifizierung mehrerer fluoreszierender Proteine ohne Stripping und Re-probing.
Die anwendungsorientierte GeneSys Bildaufnahme-Software beinhaltet umfangreiche Datenbanken von Farbstoffen und Bildgebungsprotokollen. GeneSys wählt automatisch die optimale Belichtung und die optimalen Filter für ein perfektes Bild. Die GeneTools Analyse-Software (unbegrenzte Anzahl von Kopien) analysiert Daten auf Ihrem eigenen Computer. Vollständig in die mit einem Klick computergesteuerte, intuitive GeneSys Software integriert.
Zertifizierungen: ISO 9001:2008