Fetales Kälberserum (FBS), Herkunft: USA
Lieferant: Merck
F2442-500ML F2442-100ML F2442-24X500ML F2442-6X500ML F2442-50ML
SIALF2442-500MLEA 712 EUR
SIALF2442-500ML SIALF2442-100ML SIALF2442-24X500ML SIALF2442-6X500ML SIALF2442-50ML
Fetales Kälberserum (FBS), Herkunft: USA
Seren
FBS aus geronnenem Blut ist das meistverwendete undefinierte Supplement für eukaryotische Zellkulturen, insbesondere von Säugetieren.
  • Auf Endotoxin und Hämoglobin getestet
  • Für Hybridoma-Zellen geeignet
  • Lagertemperatur: –20 °C
Fetales Kälberserum (FBS) ist eine komplexe Mischung aus Biomolekülen mit niedriger und hoher Molekülmasse, die optimale wachstumsfördernde bzw. wachstumshemmende Funktionen zeigen. FBS enthält Moleküle wie Wachstumsfaktoren, Proteine, Vitamine, Spurenelemente, Hormone etc. Diese Moleküle sind wichtig für das Wachstum und die Versorgung der Zellen. Es ist ein gängiges Supplement für Zellkulturmedien.