Zellkulturmedien, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM), High Glucose
Lieferant: Merck
D6429-1L D6429-24X500ML D6429-500ML D6429-6X1L D6429-6X500ML
SIALD6429-1LEA 60.1 EUR
SIALD6429-1L SIALD6429-24X500ML SIALD6429-500ML SIALD6429-6X1L SIALD6429-6X500ML
Zellkulturmedien, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM), High Glucose
Zellkulturmedien
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME), das vierfache Konzentrationen von Aminosäuren und Vitaminen enthält.
Dieses DMEM-Medium mit hohem Glucosegehalt ist ein 1X-Komplettmedium mit Natriumpyruvat-Zusatz. Es unterscheidet sich auch von der Original-Formulierung von DMEM-High Glucose, indem Pyridoxal durch Pyridoxin ersetzt wurde. Pyridoxal ist ein instabiler Bestandteil von Medien.