EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) für die Bestimmung der Wasserhärte, für die Komplexometrie (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
34544-10L-VP 34544-1L
34544-10L-VPEA 386.58 EUR
34544-10L-VP 34544-1L
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) für die Bestimmung der Wasserhärte, für die Komplexometrie (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B)
1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001