Reinigungsmittel, Contec® NeutraKlean
Lieferant: CONTEC
FBC503NK FBT103NK FBC103NK
CONTFBC503NKEA 175 EUR
CONTFBC503NK CONTFBT103NK CONTFBC103NK
Reinigungsmittel, Contec® NeutraKlean
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Neutrales Reinigungsmittel mit destilliertem Wasser. NeutraKlean ist ein schonendes und wenig schäumendes Reinigungsmittel, das zur Reinigung von Reinräumen in der Biowissenschaft entwickelt wurde.
  • Neutraler pH-Wert und so für den Einsatz in allen Reinraumbereichen geeignet, da oberflächenschonend
  • Auf 0,2 Mikrometer in einem Reinraum der Klasse C unter einseitig wirkender Luftströmung der Klasse A filtriert, wodurch das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist
  • Schwach schäumende Reinigungswirkung, ideal zum Einsatz auf Fußböden, Wänden und Labortischen
  • Eine niedrige Menge an Tensiden gewährleistet wenig Rückstände, die außerdem leicht beseitigt werden können
  • Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption und bietet eine gute Flächenabdeckung
  • Zerstäuberflasche mit geschlossenem „Bag-in-Bottle“-System verhindert eine Kontaminierung des Inhalts während der Nutzung
  • Doppelt verpackt mit längsseitiger Öffnung, damit der Beutel auch mit Handschuhen einfach geöffnet werden kann
  • Der Behälter mit Deckel eignet sich ideal für größere Bereiche
Der neutrale pH-Wert zwischen 6,5 und 8,0 nach der Bestrahlung macht dieses Reinigungsmittel ideal für die Reinigung von geringen Partikelmengen nach Wartungsarbeiten und die Beseitigung von Rückständen von Desinfektionsmitteln sowie allgemeinen Verschmutzungen.
Durch Tenside/Reinigungsmittel wird die Bindung von Partikeln und Schmutz an Oberflächen gelöst, wodurch diese einfacher beseitigt werden können. Die Flaschen können vollständig geleert werden, wodurch kein Produkt verschwendet wird oder während der Haltbarkeitsdauer entsorgt werden muss.
Zertifizierungen: Das Produkt wurde unter einem Luftstrom der Klasse A in einem Reinraum der Klasse C auf 0,2 Mikrometer filtriert und abgefüllt, um zu gewährleisten, dass das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist.
Bestellinformation: Das gebrauchsfertige Produkt ist in einem Behälter von 1 Gallone mit Deckel erhältlich. Auch als bestrahlte Zerstäuberflasche erhältlich.
Lieferumfang: Das Produkt wird als 1 l-Zerstäuberflasche, als Flasche mit Deckel oder in einem 5 l-Behälter mit Deckel für größere Bereiche geliefert.
Verpackung: Doppelt verpackt in längsseitig aufreißbaren Beuteln, um den Produkttransfer in einen pharmazeutischen Reinraum zu erleichtern. Die Beutel lassen sich selbst mit Handschuhen problemlos öffnen.