EDTA Dinatriumsalz-Lösung 0.1 mol/l (0.1M) volumetrische Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 32.5 EUR
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA Dinatriumsalz-Lösung 0.1 mol/l (0.1M) volumetrische Lösung
EDTA Dinatriumsalz
Zertifizierungen: Traceable to NIST.
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL Number: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer at 20°C 0.999 - 1.001