Blood sampling system, blood gas Monovette®
Lieferant: SARSTEDT
05.1147 05.1147.020 05.1146.020
SARS05.1147EA 182 EUR
SARS05.1147 SARS05.1147.020 SARS05.1146.020
Blood sampling system, blood gas Monovette®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
The blood gas Monovette® is available in 1 ml and 2 ml options for venous and arterial blood collection.
The Ca²⁺ balanced heparin is also suitable for determining electrolytes.