Analysenwaagen, Serie Cubis® II
Lieferant: Sartorius Balances
MCA124SI-CEU MCA124SI-S00 MCA124SU-CEU MCA124SU-S00 MCA224SI-CEU MCA224SI-S00 MCA224SU-CEU MCA224SU-S00 MCA324SI-CEU MCA324SI-S00 MCA324SU-CEU MCA324SU-S00 MCA524SI-CEU MCA524SI-S00 MCA524SU-CEU MCA524SU-S00 MCE124SU-S00 MCE224SU-CEU MCE224SU-S00 MCE324SU-CEU MCE324SU-S00
611-4687EA 15605 EUR
611-4687 611-4688 611-4689 611-4690 611-4705 611-4706 611-4707 611-4708 611-4721 611-4722 611-4723 611-4724 611-4733 611-4734 611-4735 611-4736 611-4756 611-4765 611-4766 611-4775 611-4776
Analysenwaagen, Serie Cubis® II
Waagen
Die Cubis® II-Reihe ist modular aufgebaut, sodass der Kunde die Komponenten auswählen kann, die für sein Anwendungsgebiet von Interesse sind. Für den Kunden bedeutet dieses konfigurierbare Konzept qualifiziertes Wägen, gepaart mit einem hohen Maß an Flexibilität, ohne in teure Ausstattung mit speziellen Funktionen investieren zu müssen, die unter Umständen gar nicht benötigt werden.
  • Auswahl an Windschutz: Manuell aus Glas (U), motorisiert (A) oder motorisiert mit integriertem Deionisator zur effektiven Beseitigung statischer Aufladungen (I)
  • Schnelle und einfache motorisierte, automatische Nivellierung
  • Der Sensor für die Gestensteuerung erkennt vier verschiedene Gesten, mit denen der Anwender den automatischen Windschutz öffnen oder schließen, den Ionisator starten oder ein Dokument an ein Gerät senden kann
  • Das Konnektivitätspaket stellt Verbindungen zu verschiedenen Laborinformationssystemen her (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS und STARLIMS), ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist
  • Der integrierte Ionisator entfernt statische Aufladungen auf Tastendruck oder automatisch beim Schließen des Windschutzes
  • Vollständige Datenintegrität nach ALCOA+ Prinzipien, das Prüfprotokoll der Waagen ist eine manipulationssichere, zeitgestempelte elektronische Logdatei mit Rückverfolgbarkeit auf UTC, und die Waage verfügt über einen Alibispeicher
Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Benutzeroberflächen, die alle Aspekte von Laboranwendungen abdecken und eine Reihe unterschiedlicher Optionen für die Bedienung der Waage bereitstellen. Der Kunde kann dann die gewählte Bedieneinheit durch eine passende Wägeplattform ergänzen. Für diese Analysenwaagen können nicht nur die Bedieneinheit und die Waagenkapazität gewählt werden, sondern auch die Art des Windschutzes, der am besten für die Anwendung geeignet ist. Die Auswahl beinhaltet einen automatischen Glaswindschutz mit oder ohne Ionisator.
MCE Grundlegende Benutzeroberfläche: Hierbei handelt es sich um ein großes kontrastreiches Touch-Display mit ab Werk installierten grundlegenden Wägeanwendungen für eine einfache Bedienung.
MCA Erweiterte Benutzeroberfläche: Hierbei handelt es sich um ein 7" Farb-Touch-Display mit Touch-, Scroll-, und Streich-Funktionalität und mit ab Werk installierten grundlegenden Wägeanwendungen sowie verschiedenen QApp-Paketen für optionale Softwareerweiterung. Ein optional erhältlicher Klimasensor
überwacht die Umweltvariablen, welche die Messung beeinflussen, und stellt sicher, dass Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit keine negativen Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. Das Statuscenter zeigt alle Informationen über die Waage und die Umweltbedingungen (Kalibrierung, Nivellierung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Wartung) in einem Dashboard an und bietet detaillierte Hilfe und Unterstützung bei Warnungen oder
Fehlermeldungen.
Diverse Q-Apps, kundenspezifische Applikationen, können in die Waage integriert werden. Mit den Applikationen können kundenspezifische Wägeaufgaben erstellt werden. Es handelt sich um nachladbare Applikationsprogramme, die den Benutzer Schritt für Schritt durch spezielle Arbeitsabläufe führen. Dadurch wird sichergestellt, dass die in den entsprechenden SOPs beschriebenen Vorgehensweisen stets eingehalten werden. Während einzelne Q-Apps gemäß ihrer spezifischen Anwendung ausgeführt werden, stehen bei den Standard Q-Apps verschiedene Lösungen für Differenzwäge-, Rezeptur- und Füllmengenkontrollanwendungen zur Verfügung. Die Arbeitsabläufe erfolgen autark und erfordern nicht notwendigerweise einen PC-Anschluss.
Zertifizierungen: Unterstützt alle Anforderungen der FDA-Richtlinie 21 CFR, Teil 11, und der EU Anhang II-Konformität.
Bestellinformation: There are different optional software packages, each contains applications or functions to enhance and customise the balance for the users’ workflows. Choice of QApp package: Pharma; Advanced applications: Utilities; Connectivity or the all inclusive QApps package includes all of these 4 packages.
Bitte beachten Hinweis: Modelle mit der Endung -CEU sind geprüfte Waagen für Europa (außer FR) und die Endung -S00 steht für die weltweite Standardversion.