Chemikalienschutzhandschuhe, uvex rubiflex S NB27S
Lieferant: UVEX
9893002 9893005 9893059 9893730
UVEX9893002EA 229 EUR
UVEX9893002 UVEX9893005 UVEX9893059 UVEX9893730
Chemikalienschutzhandschuhe, uvex rubiflex S NB27S
Handschuhe
Diese Chemikalienschutzhandschuhe haben ein verstärktes Baumwoll-Interlock-Trägermaterial, das vollständig mit NBR beschichtet ist. Dadurch eignen sich die Handschuhe für viele Anwendungen, bei welchen Chemikalienbeständigkeit, Hitzebeständigkeit oder Abriebfestigkeit gefordert ist.
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
  • Gute Wärmeisolation durch verstärktes Trägermaterial
  • Sehr hohe Flexibilität
  • Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • Hervorragender Tragekomfort und ergonomische Passform
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Chemische Industrie, Sandstrahlarbeiten, Automobilindustrie, Metallbearbeitung und Maschinen- und Werkzeugbau.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPT), EN 388:2016 (2121X).
Für Lebensmittelkontakt zugelassen.