ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 1 sport, 6596
Lieferant: UVEX
6596.2/35 6596.2/36 6596.2/37 6596.2/45 6596.2/46 6596.2/49 6596.2/50 6596.2/41 6596.2/38 6596.2/42 6596.2/51 6596.2/48 6596.2/43 6596.2/44 6596.2/47 6596.2/39 6596.2/40 6596.2/52 6596.3/41 6596.3/35 6596.3/51 6596.3/44 6596.3/48 6596.3/47 6596.3/40 6596.3/50 6596.3/37 6596.3/39 6596.3/42 6596.3/38 6596.3/45 6596.3/46 6596.3/36 6596.3/49 6596.3/52 6596.3/43 6596.1/35 6596.1/36 6596.1/37 6596.1/38 6596.1/39 6596.1/40 6596.1/41 6596.1/42 6596.1/43 6596.1/44 6596.1/45 6596.1/46 6596.1/47 6596.1/48 6596.1/49 6596.1/50 6596.1/51 6596.1/52
114-8552EA 113 EUR
114-8552 114-8553 114-8554 114-8562 114-8563 114-8566 114-8567 114-8558 114-8555 114-8559 114-8568 114-8565 114-8560 114-8561 114-8564 114-8556 114-8557 114-8569 UVEX6596.3/41 UVEX6596.3/35 UVEX6596.3/51 UVEX6596.3/44 UVEX6596.3/48 UVEX6596.3/47 UVEX6596.3/40 UVEX6596.3/50 UVEX6596.3/37 UVEX6596.3/39 UVEX6596.3/42 UVEX6596.3/38 UVEX6596.3/45 UVEX6596.3/46 UVEX6596.3/36 UVEX6596.3/49 UVEX6596.3/52 UVEX6596.3/43 UVEX6596.1/35 UVEX6596.1/36 UVEX6596.1/37 UVEX6596.1/38 UVEX6596.1/39 UVEX6596.1/40 UVEX6596.1/41 UVEX6596.1/42 UVEX6596.1/43 UVEX6596.1/44 UVEX6596.1/45 UVEX6596.1/46 UVEX6596.1/47 UVEX6596.1/48 UVEX6596.1/49 UVEX6596.1/50 UVEX6596.1/51 UVEX6596.1/52
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex 1 sport, 6596
Schuhe und Stiefel
Metallfreie, besonders leichte und flexible, multifunktionale Sicherheitsschuhe mit atmungsaktivem, perforiertem Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, weich gepolsterter Staublasche und Kragen sowie einer Zweidichten-PU-Sohle (öl- und benzinbeständig, antistatisch), frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen, Weichmachern oder Phtalaten.
  • Herausnehmbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Optimale Belüftung dank Distance-Mesh Futtermaterial
  • Rutschhemmende Sohle mit Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe (200 J), nicht magnetisch
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand <35 Megaohm
Für Chromallergiker geeignet.
Farbe: Schwarz
Breite: 10, 11, 12
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC