Lederhandschuhe, uvex top grade 8400
Lieferant: UVEX
6029108 6029109 6029110 6029111 6029112
UVEX6029108EA 127 EUR
UVEX6029108 UVEX6029109 UVEX6029110 UVEX6029111 UVEX6029112
Lederhandschuhe, uvex top grade 8400
Handschuhe
Diese Schutzhandschuhe sind aus extrem hochwertigem Leder mit Baumwolle an der Innenhand gefertigt.
  • Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
  • Gute mechanische Abriebfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht) feuchten Werkstücken
  • Sehr guter Tragekomfort
Der Handschuh ist in 100% Vollleder mit Stulpe und innenliegendem Gummizug am Handrücken ausgeführt.
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Montage, Kontrollarbeiten, leichte bis mittlere Metallbearbeitung und Handwerk.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3132X)