Industriehandschuhe, uvex phynomic x-foam HV
Lieferant: UVEX
6005406 6005407 6005408 6005409 6005410
UVEX6005406EA 76 EUR
UVEX6005406 UVEX6005407 UVEX6005408 UVEX6005409 UVEX6005410
Industriehandschuhe, uvex phynomic x-foam HV
Handschuhe
Diese Polyamid/Elastan-Schutzhandschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung an Innenhand und Fingerspitzen sitzen wie eine zweite Haut und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände schwitzig werden.
  • Verringerte Reißfestigkeit im Bereich der Finger durch die nahtlosen Sollbruchstellen, welche die Gefahr von Handverletzungen deutlich reduzieren
  • Sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
  • Beschichtung mit hoher Atmungsaktivität und guter mechanischer Abriebfestigkeit
  • Sehr gute Hautverträglichkeit
Für den Umgang mit beweglichen Maschinenteilen geeignet.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (31X1X)
OEKO-TEX® Standard 100