Aluminum phosphate, Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
341452-100G 341452-500G
SIAL341452-100GEA 37.1 EUR
SIAL341452-100G SIAL341452-500G
Aluminum phosphate, Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®
Aluminum phosphate
Formel: AlPO₄
Dichte: 2,56 g/ml (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00003430
CAS-Nummer: 7784-30-7
EINECS: 232-056-9
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Off-White Powder
Loss on Ignition Typically <1%
ICP Assay Confirms Aluminum And Phosphorus Components