Reinraum-Kapuzen-System, ViVi-CR
Lieferant: THI Total Healthcare Innovation GmbH
80100 80201
111-2417EA 1720 EUR
111-2417 111-2418
Reinraum-Kapuzen-System, ViVi-CR
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Steriles System bestehend aus Helm und Kapuze mit aktiver Luftfilterung zum Schutz des Reinraums und für hohen Anwenderkomfort.
  • Zwei Lüfter sorgen für ein kühles, angenehmes Klima
  • Helmgewicht von 370 g durch den Einsatz von carbonfaserverstärkten Kunststoffen
  • Leistungsstarker Filter hält Partikel zurück und ermöglicht einen Luftaustausch
  • Klares Visier aus PC bietet eine ungehinderte 190°-Sicht
  • Gestensteuerung zur berührungslosen Änderung der Lüfterdrehzahl
  • Bewegungssensoren passen die Lüfterdrehzahl automatisch an den Grad der körperlichen Aktivität an
  • Sterility Assurance Level (SAL) von 10-6 (Kapuze)
Ideal für den Gebrauch in der sterilen Reinraum-Produktion und -Forschung, wo eine effektive Partikelretention sowie ein komfortables und nicht ablenkendes Anwendererlebnis erforderlich ist.
Für Reinräume der GMP-Klasse A/B geeignet.
Zertifizierungen: EN 166 F.
Zubehörinformationen: ViVi-CR-Komfortpolster werden im Set zum Austausch sämtlicher Polster des ViVi-CR Helms verkauft.
Bestellinformation: Der ViVi-CR Helm sorgt für einen Luftaustausch und positioniert die sterile ViVi-CR Einweg-Kapuze. Der ViVi-CR Akku versorgt den Helm mit Strom und das ViVi-CR Ladegerät lädt bis zu 4 Akkus gleichzeitig auf.
Verpackung: Die sterile ViVi-CR Kapuze ist einzeln in einem sterilen Headerbeutel verpackt; 20 Kapuzen werden in einem äußeren Headerbeutel verpackt und in einem Karton geliefert.