HPLC-Säulen, InfinityLab Poroshell 120 Chiral
Lieferant: Agilent
683975-603 685975-603 683775-603 685775-603 683975-604 685975-604 685775-604 683975-607 685975-607 683775-607 685775-607 683975-609 685975-609 683775-609 683775-604 685775-609
HEWL683975-603EA 2510 EUR
HEWL683975-603 HEWL685975-603 HEWL683775-603 HEWL685775-603 HEWL683975-604 HEWL685975-604 HEWL685775-604 HEWL683975-607 HEWL685975-607 HEWL683775-607 HEWL685775-607 HEWL683975-609 HEWL685975-609 HEWL683775-609 HEWL683775-604 HEWL685775-609
HPLC-Säulen, InfinityLab Poroshell 120 Chiral
Chromatographiesäulen
Diese InfinityLab Poroshell 120 Chiral-Säulen kombinieren oberflächlich poröse Partikel mit innovativen chiralen stationären Phasen. Im Vergleich zu vollständig porösen chiralen stationären Phasen bieten sie durch den Einsatz von 2,7 µm großen Poroshell-Partikeln eine höhere Leistung und Geschwindigkeit.
  • Schnelle Laufzeiten, hervorragende Peakform und hohe Auflösung
  • Erhöhter Durchsatz und Laborproduktivität durch effizientere chirale Trennungen
Vier Chemikalien in vier verschiedenen LC-Modi bieten ein breites Spektrum an Selektivitäten.