Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, DYNEO™ DD-Serie
Lieferant: JULABO GmbH
9021704.D 9021701 9021702 9021703 9021704 9021705 9021707 9021701.A 9021702.A 9021703.A 9021708 9021704.A 9021705.A 9021707.A 9021708.A 9021701.D 9021702.D 9021703.D 9021705.D 9021707.D 9021708.D 9021713.N1 9021713.N1.A 9021713.N1.D 9021713.S1 9021713.S1.A 9021713.S1.D 9021714.N1 9021714.N1.A 9021714.N1.D 9021714.S1 9021714.S1.A 9021714.S1.D 9021716.N1 9021716.N1.A 9021716.N1.D 9021715.N1 9021715.N1.A 9021715.N1.D 9021717.N1 9021717.N1.A 9021717.N1.D 9021701.N1 9021701.N1.A 9021701.N1.D 9021728.N1 9021728.N1.A 9021728.N1.D
461-1418EA 6899 EUR
461-1418 461-1388 461-1389 461-1390 461-1391 461-1392 461-1394 461-1401 461-1402 461-1403 461-1395 461-1404 461-1405 461-1407 461-1408 461-1415 461-1416 461-1417 461-1419 461-1421 461-1422 JULA9021713.N1 JULA9021713.N1.A JULA9021713.N1.D JULA9021713.S1 JULA9021713.S1.A JULA9021713.S1.D JULA9021714.N1 JULA9021714.N1.A JULA9021714.N1.D JULA9021714.S1 JULA9021714.S1.A JULA9021714.S1.D JULA9021716.N1 JULA9021716.N1.A JULA9021716.N1.D JULA9021715.N1 JULA9021715.N1.A JULA9021715.N1.D JULA9021717.N1 JULA9021717.N1.A JULA9021717.N1.D JULA9021701.N1 JULA9021701.N1.A JULA9021701.N1.D JULA9021728.N1 JULA9021728.N1.A JULA9021728.N1.D
Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, DYNEO™ DD-Serie
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Die leistungsstarken DYNEO™ DD Kälte-Umwälzthermostate sind kraftvolle Kühleinheiten für interne und externe Applikationen zwischen -50 und +200 °C geeignet. Auch bei höheren Umgebungstemperaturen bis +40 °C arbeiten die Kältethermostate präzise und zuverlässig. Das mehrsprachige 8,89-cm-Farbdisplay und der einzigartige Drehknopf bieten eine einfache und intuitive Bedienung. Die Geräte sind mit Tragegriffen und einem integrierten Ablasshahn zur einfachen und sicheren Entleerung ausgestattet.
  • Mehr Platz im Bad durch optimiertes Design der Kühlschlange
  • Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe
  • Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
  • Großes farbiges TFT-Display, mehrsprachige Bedienoberfläche und USB-Anschluss
  • Einfache Bedienung über zentralen Drehknopf (Controller)
  • Integrierter Programmgeber für 8×60 Programmschritte
  • Externer Pt100-Anschluss integriert
  • RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstelle (optional)
  • Auswahl an Modellen mit umweltfreundlichem, natürlichem Kühlmittel.
Max. Flussrate/max. Druck:
DD: 8 bis 27 L/min, 0,1 bis 0,7 bar.
Zertifizierungen: Klassifizierung III gemäß ISO 12876-1
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Bestellinformation: Durch ein umfangreiches Zubehörprogramm lassen sich die Thermostate modular und individuell an Applikationen anpassen.
Lieferumfang: Lieferung mit Baddeckel und je zwei Schlaucholiven für Schläuche mit 8 und 12 mm Innend. (Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker).
Bitte beachten HINWEIS: Kühlleistung bei +20, 0, −10, −20, −30 und −40 °C.