Allzweckhandschuhe, Showa 350R
Lieferant: Showa
350R-10/XL 350R-7/S 350R-8/M 350R-9/L
112-5788EA 78 EUR
112-5788 112-5789 112-5790 112-5791
Allzweckhandschuhe, Showa 350R
Handschuhe
Diese handspezifischen Polyester/Baumwoll-Handschuhe mit Nitril-Beschichtung an Innenhand und Fingerspitzen sind flexibel und robust und bieten ein außergewöhlich hohes Maß an Griffsicherheit, Fingerfertigkeit, Feingefühl und Strapazierfähigkeit.
  • Latex-Beschichtung schützt gegen Abrieb, Abrutschen und Eindringen von Ölen, Kohlenwasserstoffen und Fetten
  • Schweißabsorbierend für mehr Komfort
  • Verbesserte Hygiene durch antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Nahtloses Strickgewebe beugt Hautreizungen vor
  • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
  • Größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen dank bewährter anatomischer Handform
Ideal für den Einsatz in den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen, Logistik, Produktion, Metallurgie, Kommunale Dienstleistungen und Transport. Zu den typischen Anwendungen gehören: Handhabung von öligen Teilen und schweren Lasten, Instandhaltung, Parks und Gärten, Abfallsammlung und Lagerung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4132X); Kat. II