Glasstopfen, Normschliff, achteckig, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
216240307 216240401 216241106 216241209 216241303 216241603 216270404 216240804 216240907 216270901 216271306 216240701
217-9122EA 10.3 EUR
217-9122 217-9123 217-9132 217-9134 217-0771 217-0772 217-9143 217-0769 217-0770 217-0775 217-0777 217-0836
Glasstopfen, Normschliff, achteckig, DURAN®
Stopfen Glasstopfen
Diese Stopfen aus Borosilikatglas 3.3 haben einen achteckigen Kopf für einen guten Griff.
  • Solide oder halbhohl
Zertifizierungen: DIN 12252