Bioindikatoren, Sporenplättchen
Lieferant: CROSSTEX
CPN-06 CPS-06
NAMSCPN-06EA 622 EUR
NAMSCPN-06 NAMSCPS-06
Bioindikatoren, Sporenplättchen
Sterilisationsindikatoren
Sporenplättchen zur Überwachung von Plasma-/ Wasserstoffperoxiddampf(VH₂O₂)-Sterilisationsprozessen.
Diese biologischen Indikatoren überwachen Prozesse, indem sie direkt in der Kammer oder in Bereichen eines Geräts platziert werden, die am schwierigsten zu sterilisieren sind, oder auch in Räumen und Isolatoren verteilt werden.
Die Sporenplättchen haben ein Loch, um sie nach dem Herausnehmen aus der Verpackung im Sterilisator oder im Raum aufzuhängen. Die Plättchen haben eine feste Struktur, wodurch sie einfach im Gerät platziert und wieder herausgenommen werden können.
Abmessungen eines Plättchens: 34×7×0,9 mm.
Zertifizierungen: USP; ISO 11138-1 Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Biologische Indikatoren - Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
Verpackung: Verpackt in leicht zugänglichen Tyvek®/Mylar®-Beuteln (57×70 mm).