Antikörper-Markierungs-Kits, Mix-n-Stain™ Digoxigenin
Lieferant: Biotium
92330 92328 92329
92330.EA 241 EUR
92330. 92328. 92329.
Antikörper-Markierungs-Kits, Mix-n-Stain™ Digoxigenin
Proteinkonjugate und Markierungen
Das Mix-n-Stain™ Digoxigenin Antikörper-Markierungs-Kit nutzt eine Technologie, die eine schnelle Antikörpermarkierung mit Digoxigenin ohne Aufreinigungsschritt ermöglicht.
  • Kompatibel mit vielen üblichen Pufferkomponenten und Antikörper-Stabilisatoren