Antikörper-Markierungs-Kits, Mix-n-Stain™ DNP
Lieferant: Biotium
92326
92327
92325
92326.EA
224
EUR
92326.
92327.
92325.
Antikörper-Markierungs-Kits, Mix-n-Stain™ DNP
Proteinkonjugate und Markierungen
Das Mix-n-Stain™ DNP Antikörper-Markierungs-Kit nutzt eine Technologie, die eine schnelle Antikörpermarkierung mit Dinitrophenol ohne Aufreinigungsschritt ermöglicht.
- Das Markierungsverfahren ist mit vielen üblichen Pufferkomponenten und Antikörper-Stabilisatoren kompatibel