Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Lex
Lieferant: ELTEN
766231/45 766231/38 766231/43 766231/40 766231/41 766231/47 766231/39 766231/44 766231/48 766231/46 766231/42
ELTN766231/45EA 83.9 EUR
ELTN766231/45 ELTN766231/38 ELTN766231/43 ELTN766231/40 ELTN766231/41 ELTN766231/47 ELTN766231/39 ELTN766231/44 ELTN766231/48 ELTN766231/46 ELTN766231/42
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Lex
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus Rindleder und hydrophobiertem Nubukleder, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche mit Mesh-Einsätzen aus Reflexmaterial und einer Zweischichten-PU/PU-Sohle.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, Form B.