Kipptrommeln
Lieferant: Sampling Systems
A926-20 A926-10 A926-15 A926-2 A926-300 A926-5 A926-8
SAMPA926-20EA 1280 EUR
SAMPA926-20 SAMPA926-10 SAMPA926-15 SAMPA926-2 SAMPA926-300 SAMPA926-5 SAMPA926-8
Kipptrommeln
Fässer, Fässer, Trommeln
Diese Edelstahlbehälter von 2 bis 300 Litern sind für die Lagerung und Verarbeitung von Pulvern und Flüssigkeiten konzipiert.
  • Spritzwasserdichter Deckel mit Knebelklemmen
  • Hygienischer Vollrand
  • Mit zwei seitlichen Griffen
  • Vollständig verschweißter, spaltfreier Innenraum
  • Hochwertige Hochglanzpolitur
  • Abnehmbare, leicht zu reinigende Silikondichtung
Die Dichtung ist lebensmittelecht und erfüllt alle aktuellen FDA-Konformitätsstandards.