Aniline Blue diammonium salt, zertifiziert durch die Biological Stain Commission Färbemittel für Histologie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY


M-Clarity™ quality level = MQ200

415049-25G 415049-50G
415049-25GEA 112 EUR
415049-25G 415049-50G
Aniline Blue diammonium salt, zertifiziert durch die Biological Stain Commission Färbemittel für Histologie, Sigma-Aldrich®
Aniline Blue diammonium salt

Designed for use in Mallory′s connective tissue stain and Gomori′s one-step trichrome.


  • Dye content - 65%
  • Absorption, λmax - 605 nm

Formel: C₃₇H₃₂N₅O₉S₃
CAS-Nummer: 66687-07-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR