Bioprocessing-Standzentrifugen, gekühlt, Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 und Sorvall™ BIOS A
Lieferant: SORVALL
75007685 75007697 75007698 75007699
521-2685EA 56680 EUR
521-2685 521-2686 521-2687 521-2688
Bioprocessing-Standzentrifugen, gekühlt, Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 und Sorvall™ BIOS A
Zentrifugen Standzentrifugen
Diese Zentrifugen mit hoher Kapazität wurden für das Bioprocessing mit hohem Durchsatz entwickelt und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen: biologische Präparate, Impfstoffe, Biokraftstoffe, Tierarzneimittel, rekombinante Proteine, Grundstoffe.
  • Handschuhfreundliche Benutzeroberfläche mit hellem, gut sichtbarem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter
  • Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten sowie automatisches Schließen durch die Auto-Door-Funktion
  • Sofortige Auto-ID Rotorerkennung: Unmittelbare Identifizierung eines Rotors beim Einsetzen in die Zentrifugenkammer; Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter geladen
  • Auto-Lid™ sorgt für sofortiges Öffnen und Verschließen des Rotors mit automatischer Halterung des Rotordeckels (nur Bios 16)
  • Echtzeitüberwachung und -steuerung mit der Thermo Scientific™ Centri-Vue™ App (Mobilgerät erforderlich)
  • Schnelles Abrufen von bis zu 120 Programmen mit alphanumerischer Benennung, um die Zeit zwischen den Läufen zu minimieren
  • Die ACE-Funktion passt die Laufzeit automatisch an, um Beschleunigungsschwankungen zu kompensieren, die durch eine unterschiedliche Beladung des Rotors entstehen
  • Unterstützung bei der Einhaltung der GMP/GLP-Anforderungen durch Datenprotokollierung und anwenderfreundliche Thermo Scientific™
  • Centri-Log™ Plus Datenerfassungs-Software
Für eine sanfte Trennung mit niedrigeren RZB-Anforderungen wählen Sie die Sorvall BIOS 16 Zentrifuge, die eine flexible Kapazität für 1- oder 2-l-Flaschen bietet. Für eine effizientere Trennung wählen Sie die Sorvall BIOS A Zentrifuge mit Fiberlite F6-10x1000 LEX Rotor, der 10 l bei bis zu 12000 ×g verarbeitet.
Thermo Scientific Fiberlite LEX Rotoren: Leicht, korrosions- und ermüdungsbeständig, 15 Jahre Garantie.
Rotorbecher mit Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Nickelbeschichtung: Bietet Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkalische Lösungsmittel, die die strukturelle Integrität von Rotorbechern aus Metall beeinträchtigen können.
Lieferumfang: Die Zentrifugen werden ohne Rotoren geliefert. Diese sind separat zu bestellen.