Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) -Lösung Reag. Ph. Eur. Redoxindikator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
34531-100ML
34531-500ML
34531-100MLEA
64.27
EUR
34531-100ML
34531-500ML
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) -Lösung Reag. Ph. Eur. Redoxindikator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Formel:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Siedepunkt: 100 °C (1,013 hPa) Dichte: 1,00 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS-Nummer: 14634-91-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Change | complying |