Kreisschüttler, Hula Dancers
Lieferant: IKA
25003634 25004320
444-1125EA 432 EUR
444-1125 444-1126
Kreisschüttler, Hula Dancers
Schüttler Vortex-Schüttler
Die Hula Dancer sind leistungsstarke Kreisschüttler.
  • Robustes Gehäuse
  • Hohe Stabilität
  • Touchfunktion
Der Hula Dancer basic hat einen Schüttelhub von 4,5 mm und erlaubt ein zulässiges Schüttelgewicht von maximal 100 g. Die Drehzahl ist auf 2800 rpm fest eingestellt.
Der Hula Dancer digital hat einen Schüttelhub von 4,5 mm und erlaubt ein zulässiges Schüttelgewicht von maximal 100 g. Die Drehzahl ist zwischen 1200 und 2800 rpm einstellbar.
Zertifizierungen: IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 40